L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
OR0572-100G OR0572-25G OR0572-500G
APOSOR0572-100GEA 1090 DKK
APOSOR0572-100G APOSOR0572-25G APOSOR0572-500G
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Formel: C₆H₁₃NO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064218
CAS-nummer: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7