4-iod-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 719 DKK
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-iod-o-toluidin
4-iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Molekylvægt: 233.05 g/mol
Kogepunkt: 279
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025299
CAS-nummer: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2