6-Iodo-m-toluidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
OR0551-100G OR0551-25G
APOSOR0551-100GEA 1370 DKK
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G
6-Iodo-m-toluidine
6-Iodo-m-toluidine
Formel: C₇H₈IN
Molekylvægt: 233.0496 g/mol
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00833395
CAS-nummer: 13194-69-9