4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0547-1G OR0547-250MG OR0547-2.5G
APOSOR0547-1GEA 491 DKK
APOSOR0547-1G APOSOR0547-250MG APOSOR0547-2.5G
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Formel: C₁₂H₁₃NO
Molekylvægt: 187.24 g/mol
Smeltepunkt: 85…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047198
CAS-nummer: 5541-89-9