4-iod-2-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 404 DKK
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-iod-2-nitrotoluen 98%
4-iod-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆INO₂
Smeltepunkt: 66…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051090
CAS-nummer: 41252-97-5