5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0536-1G OR0536-5G
APOSOR0536-1GEA 676 DKK
APOSOR0536-1G APOSOR0536-5G
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Formel: C₇H₁₃N₃OS
Smeltepunkt: 146…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00207999
CAS-nummer: 117987-05-0