3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 305 DKK
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 229…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007110
CAS-nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9