3-(2-Hydroxyethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0520-1G OR0520-5G
APOSOR0520-1GEA 436 DKK
APOSOR0520-1G APOSOR0520-5G
3-(2-Hydroxyethyl)pyridin
3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Kogepunkt: 176 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831047
CAS-nummer: 6293-56-7