3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 567 DKK
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Kogepunkt: 174 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 57…60 °C
Flammepunkt: 255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005659
CAS-nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2