2-Amino-3-hydroxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 186 DKK
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₆N₂O
Smeltepunkt: 166…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006317
CAS-nummer: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III