2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0482-250MG OR0482-1G
APOSOR0482-250MGEA 828 DKK
APOSOR0482-250MG APOSOR0482-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 165…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269372
CAS-nummer: 81438-52-0