2-Ethyl-6-methylphenylisocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Ethyl-6-methylphenylisocyanate
OR0473-10G OR0473-1G OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA 1550 DKK
APOSOR0473-10G APOSOR0473-1G APOSOR0473-5G
2-Ethyl-6-methylphenylisocyanat
2-Ethyl-6-methylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₁₀H₁₁NO
Kogepunkt: 83…84 °C/5mmHg
Massefylde: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013855
CAS-nummer: 75746-71-3
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III