8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0430-1G OR0430-250MG
APOSOR0430-1GEA 371 DKK
APOSOR0430-1G APOSOR0430-250MG
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₈Cl₂N₂
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366481
CAS-nummer: 646477-45-4