1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0427-100G OR0427-500G
APOSOR0427-100GEA 523 DKK
APOSOR0427-100G APOSOR0427-500G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formel: C₈H₁₂O₃
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010214
CAS-nummer: 4746-97-8