2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0421-1G OR0421-250MG OR0421-500MG
APOSOR0421-1GEA 4190 DKK
APOSOR0421-1G APOSOR0421-250MG APOSOR0421-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Formel: C₉H₇ClO₂
Smeltepunkt: 55…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658967
CAS-nummer: 123266-63-7