1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 818 DKK
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 206…213 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00159636
CAS-nummer: 5744-56-9