2-Nitro-4,5-xylidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0414-100G OR0414-25G OR0414-5G
APOSOR0414-100GEA 1290 DKK
APOSOR0414-100G APOSOR0414-25G APOSOR0414-5G
2-Nitro-4,5-xylidin
2-Nitro-4,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007811
CAS-nummer: 6972-71-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III