1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
OR0412-1G OR0412-250MG
APOSOR0412-1GEA 545 DKK
APOSOR0412-1G APOSOR0412-250MG
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₇ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313780
CAS-nummer: 137049-02-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III