4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0411-1G OR0411-5G OR0411-25G
APOSOR0411-1GEA 535 DKK
APOSOR0411-1G APOSOR0411-5G APOSOR0411-25G
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Formel: C₉H₁₀N₂S
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041093
CAS-nummer: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II