3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 262 DKK
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Smeltepunkt: 89…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00188067
CAS-nummer: 14670-94-1