2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzene, 2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanate
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 907 DKK
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat 97%
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Kogepunkt: 166…167 °C/6mmHg
Smeltepunkt: 51…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041058
CAS-nummer: 33904-03-9
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III