2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0394-5G OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA 164 DKK
APOSOR0394-5G APOSOR0394-25G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇NO₂
Smeltepunkt: 324…327 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860849
CAS-nummer: 3749-51-7