2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Anthraflavic acid, 2,6-Dihydroxyanthraquinone
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 1810 DKK
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Smeltepunkt: >320 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001228
CAS-nummer: 84-60-6
EINECS: 201-544-3