5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0381-1G OR0381-5G
APOSOR0381-1GEA 436 DKK
APOSOR0381-1G APOSOR0381-5G
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran
Formel: C₈H₇IO
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00817051
CAS-nummer: 132464-84-7