Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 1310 DKK
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Formel: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Kogepunkt: 136…139 °C/0,05mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831103
CAS-nummer: 111544-93-5