2,4-Dichlorphenylisocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0363-25G OR0363-5G
APOSOR0363-25GEA 1700 DKK
APOSOR0363-25G APOSOR0363-5G
2,4-Dichlorphenylisocyanat
2,4-Dichlorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 80 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002001
CAS-nummer: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN nummer: 2250
ADR: 6.1,II