2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 1640 DKK
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formel: C₈H₈Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00833407
CAS-nummer: 129564-33-6