1-Aminocyclopropancarboxylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 251 DKK
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
1-Aminocyclopropancarboxylsyre 97%
1-Aminocyclopropancarboxylsyre
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Formel: C₄H₇NO₂
Smeltepunkt: 229…231 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00009944
CAS-nummer: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8