2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0353-1G OR0353-5G OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA 785 DKK
APOSOR0353-1G APOSOR0353-5G APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇Cl₂NO₂S
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 568577-80-0