3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0352T-100G OR0352T-25G OR0352T-250G
APOSOR0352T-100GEA 327 DKK
APOSOR0352T-100G APOSOR0352T-25G APOSOR0352T-250G
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
A synthetic intermediate.
Formel: C₄H₄N₄
Smeltepunkt: 172…176 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005237
CAS-nummer: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III