2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2,3-Dichlorophenyl)(oxo)acetonitrile
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 1560 DKK
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Formel: C₈H₃Cl₂NO
Molekylvægt: 200.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792559
CAS-nummer: 77668-42-9