2'-Deoxyuridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0326-100G OR0326-25G OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA 1630 DKK
APOSOR0326-100G APOSOR0326-25G APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006527
CAS-nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7