1,2-Cyclohexandion 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0317-25G OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA 1160 DKK
APOSOR0317-25G APOSOR0317-5G
1,2-Cyclohexandion 95%
1,2-Cyclohexanedione
Formel: C₆H₈O₂
Molekylvægt: 112.13 g/mol
Kogepunkt: 193…195 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Massefylde: 1.12 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001648
CAS-nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3