3-Chlorthiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 610 DKK
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorthiophen
3-Chlorothiophene
Formel: C₄H₃ClS
Kogepunkt: 137…139 °C
Massefylde: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043887
CAS-nummer: 17249-80-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III