Ethyl 4-Brombenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 164 DKK
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
Ethyl 4-Brombenzoat 98%
Ethyl 4-Brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 262…264 °C
Massefylde: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016329
CAS-nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III