6-Chlordipicolinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 1290 DKK
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
6-Chlordipicolinsyre 98%
6-Chlordipicolinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 185…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155390
CAS-nummer: 4684-94-0