3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 164 DKK
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
Kogepunkt: 98…102 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831102
CAS-nummer: 6282-88-8