trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR0279-5G OR0279-1G OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA 426 DKK
APOSOR0279-5G APOSOR0279-1G APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅ClO₂
Smeltepunkt: 249…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797626
CAS-nummer: 49708-81-8