ω-Brom-3-Chloracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Bromo-3'-chloroacetophenone, Bromomethyl m-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)ethanone, 3-Chlorophenacyl bromide, α-Bromo-3-chloroacetophenone
OR0271-1G
OR0271-25G
OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA
164
DKK
APOSOR0271-1G
APOSOR0271-25G
APOSOR0271-5G
ω-Brom-3-Chloracetophenon 97%
ω-Brom-3-Chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molekylvægt: 233.49 g/mol Smeltepunkt: 37…40 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00792669 CAS-nummer: 41011-01-2 UN nummer: 1759 ADR: 8 III |