3-Picolylchlorid, HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 327 DKK
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
3-Picolylchlorid, HCl 97%
3-Picolylchlorid, HCl
Formel: C₆H₇Cl₂N
Smeltepunkt: 137…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012818
CAS-nummer: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III