3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 589 DKK
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₆ClNO
Kogepunkt: 94…95 °C/9mmHg
Massefylde: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037036
CAS-nummer: 40397-90-8
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III