6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-methyl-4-nitroaniline, 6-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline, 2-Amino-3-chloro-5-nitrotoluene
OR0258-1G OR0258-25G OR0258-5G
APOSOR0258-1GEA 164 DKK
APOSOR0258-1G APOSOR0258-25G APOSOR0258-5G
6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 186.6
Smeltepunkt: 170…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313703
CAS-nummer: 69951-02-6