4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0256-100G OR0256-25G OR0256-5G OR0256-500G OR0256-1KG OR0256-5KG
APOSOR0256-100GEA 1380 DKK
APOSOR0256-100G APOSOR0256-25G APOSOR0256-5G APOSOR0256-500G APOSOR0256-1KG APOSOR0256-5KG
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₆H₈ClNO
Molekylvægt: 145.59 g/mol
Kogepunkt: 88…90 °C/7mmHg
Massefylde: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003154
CAS-nummer: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4