4-Chlor-2-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 1630 DKK
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chlor-2-methylbenzoesyre
4-Chlor-2-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 167…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045852
CAS-nummer: 7499-07-2