2-Phenyl-1,4-diazacyclohexan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 262 DKK
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
2-Phenyl-1,4-diazacyclohexan 97%
(±)-2-Phenylpiperazine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molekylvægt: 162.23 g/mol
Smeltepunkt: 83…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871362
CAS-nummer: 5271-26-1