4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 2390 DKK
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
Smeltepunkt: 107…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005962
CAS-nummer: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6