4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0204-10G OR0204-1G OR0204-5G
APOSOR0204-10GEA 4550 DKK
APOSOR0204-10G APOSOR0204-1G APOSOR0204-5G
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₉H₁₅ClN₂
Smeltepunkt: 239…241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245506
CAS-nummer: 350683-67-9