1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01997-1G OR01997-5G
APOSOR01997-1GEA 1490 DKK
APOSOR01997-1G APOSOR01997-5G
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Formel: C₁₀H₁₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05182308
CAS-nummer: 502133-62-2