Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 186 DKK
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864806
CAS-nummer: 143982-54-1