2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 2180 DKK
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864798
CAS-nummer: 133427-42-6